Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CECR6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9006R-FITC
BOSSBS-9006R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9006R-FITC
Anti-CECR6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Adenosine deaminase is an enzyme that is present in most tissues and exists predominantly as a monomer, although in some tissues it is associated with adenosine deaminase-binding protein. Adenosine deaminase degrades extracellular adenosine, which is toxic for lymphocytes. A novel family of growth factors that share sequence similarity to adenosine deaminase has been identified. The cat eye syndrome critical region protein (CECR) family includes CECR1, CECR2, CECR3, CECR4, CECR5, CECR6, CECR7, CECR8 and CECR9. The genes encoding CECR proteins are candidates for Cat Eye Syndrome (CES), a developmental disorder associated with the duplication of a 2 Mb region of 22q11.2. CES is characterized by the combination of coloboma of the iris and anal atresia with fistula, downslanting palpebral fissures, preauricular tags and/or pits, frequent occurrence of heart and renal malformations, and normal or near-normal mental development. CECR family members are widely expressed. Specifically, CECR1 has the highest expression in adult heart, lung, lymphoblasts and placenta. CECR2 is also involved in neurulation and chromatin remodeling. Mutations in the CECR2 gene result in neural tube defects.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CECR6
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité