Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCBTB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9007R-A647
BOSSBS-9007R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9007R-A647
Anti-RCBTB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The BTB domain, also known as the POZ (poxvirus and zinc finger) domain, is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. RCBTB1 (regulator of chromosome condensation (RCC1) and BTB (POZ) domain containing protein 1), also known as GLP, CLLD7, CLLL7 or E4.5, is a 531 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains two BTB (POZ) domains and six RCC1 repeats. Expressed ubiquitously, RCBTB1 is thought to be involved in cell cycle regulation, specifically via chromatin remodeling. The gene encoding RCBTB1 maps to a region on human chromosome 13 that is frequently deleted in B-cell chronic lymphocytic leukemia, suggesting a possible role for RCBTB1 in tumor suppression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RCBTB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité