Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Transportin 1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9009R
BOSSBS-9009REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9009R
Anti-Transportin 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transportin 1 is the beta subunit of the karyopherin receptor complex which interacts with nuclear localization signals to target proteins to the nucleus. The karyopherin receptor complex is a heterodimer of an alpha subunit which recognizes the nuclear localization signal and a beta subunit which docks the complex at nucleoporins. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different proteins. In cases of HIV-1 infections, transportin 1 is known to bind and mediate the nuclear import of HIV-1 Rev.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Transportin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité