Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9010R-CY7
BOSSBS-9010R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9010R-CY7
Anti-DPP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DPP6 is a Type-II serine proteinase of the clan SC. The clan SC proteinases have a catalytic triad of Ser-Asp-His, and like other Serine proteinases, the active site serine is in a Gly-Xaa-Ser-Xaa -Gly orientation. DPP6 has an Asp instead of Ser in the catalytic site. DPP6 is a member of a broader family of dipeptidyl peptidases including DPP4, FAP/Seprase, DPP2, DPP8, DPP9, DPP10, which have differing substrate specificity and tissue localizations. The surface-bound DPP6 is a homodimer, and cleavage of in the stalk region releases a shed form of DPP6. The shed is the form found in serum. DPP6 has been found in highest abundance in the brain, but also in the kidney, liver and lung.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité