Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MICU2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9011R-A350
BOSSBS-9011R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9011R-A350
Anti-MICU2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The EF-hand domain is a twelve amino acid loop motif that is commonly found in proteins that participate in calcium-binding events within the cell. EF-hand domains generally exist in a pair that, together, form a stable four-helix bundle that enables the binding of calcium ions. EF-HA1 (EF-hand domain family, member A1) is a 434 amino acid protein that contains four EF-hand domains, suggesting a role in calcium-mediated events throughout the cell. The gene encoding EF-HA1 maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MICU2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité