Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9013R-A488
BOSSBS-9013R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9013R-A488
Anti-EFHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Defects in EFHC1 are the cause of juvenile myoclonic epilepsy type 1 (EJM1) [MIM:254770]. EJM1 is a subtype of idiopathic generalized epilepsy (IGE). Patients have afebrile seizures only, with onset in adolescence (rather than in childhood) and myoclonic jerks which usually occur after awakening and are triggered by sleep deprivation and fatigue.Genetic variations in EFHC1 are the cause of susceptibility to juvenile absence epilepsy type 1 (JAE1) . JAE is a subtype of idiopathic generalized epilepsy characterized by onset occurring around puberty, absence seizures, generalized tonic-clonic seizures (GTCS), GTCS on awakening, and myoclonic seizures.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EFHC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité