Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IQCG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9022R-FITC
BOSSBS-9022R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9022R-FITC
Anti-IQCG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
IQCG is a 443 amino acid protein containing one IQ domain. Widely distributed in nature, the IQ domain forms an amphiphilic seven-turn α-helix capable of binding calmodulin in a Ca2+-independent manner. The level of intracellular calcium is tightly regulated in all eukaryotic cells. A modest increase in this level can result in a myriad of physiological responses, most of which are mediated by calmodulin (CaM), the universal calcium sensor. In acute T-lymphoid/myeloid leukemia, IQCG forms a complex with Nup98, an O-linked glycoprotein and a component of the nuclear pore complex. NUP98-IQCG complex bind co-activators and/or co-repressors, which suggest a role in transcriptional regulation.Nup98-IQCG complex inhibits 32Dcl3 cell apoptosis induced by Arabinofuranosylcytosine (Ara-C) and partially blocks granulocyte differentiation induced by G-CSF. IQCG exists as two isoforms due to alternatively splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IQCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité