Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ISLR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9025R-CY7
BOSSBS-9025R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9025R-CY7
Anti-ISLR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. ISLR2 (immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat 2), also known as LINX (leucine-rich repeat domain and immunoglobulin domain-containing axon extension protein), is a 745 amino acid single-pass membrane protein that contains five LRR repeats, one Ig-like (immunoglobulin-like) domain, a LRRCT domain and one LRRNT domain. ISLR2 exists as a homomultimer and is essential for axon extension during neural development. The gene encoding ISLR2 maps to human chromosome 15q24.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ISLR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité