Anti-AKAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-9028R-CY5
BOSSBS-9028R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9028R-CY5
Anti-AKAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds to regulatory subunit (RII) of protein kinase A. May be involved in establishing polarity in signaling systems or in integrating PKA-RII isoforms with downstream effectors to capture, amplify and focus diffuse, trans-cellular signals carried by cAMP (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AKAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité