Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDXK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9035R-A555
BOSSBS-9035R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9035R-A555
Anti-PDXK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Pyridoxal kinase belongs to the pyridoxine kinase family and phosphorylates vitamin B6, a step necessary for the conversion of vitamin B6 to pyridoxal 5’ phosphate (PLP), the active form of vitamin B6. PLP acts as a coenzyme and functions to maintain homeostasis. Pyridoxal kinase is a 312-amino acid cytoplasmic protein that may act as a homodimer and is expressed ubiquitously. There are three known isoforms of pyridoxal kinase, and isoform 3 expression is observed in adult testis and spermatozoa. The optimum pH for pyridoxal kinase is between 5.5 and 6.0. PDXK, the gene that encodes the pyridoxal kinase protein, maps to chromosome 21q22.3 and may be a candidate gene for autoimmune polyglandular disease type 1, a genetic disorder that has been mapped to the same region on chromosome 21.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDXK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité