Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDZK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9036R-CY3
BOSSBS-9036R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9036R-CY3
Anti-PDZK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
A scaffold protein that connects plasma membrane proteins and regulatory components, regulating their surface expression in epithelial cells apical domains. May be involved in the coordination of a diverse range of regulatory processes for ion transport and second messenger cascades. In complex with SLC9A3R1, may cluster proteins that are functionally dependent in a mutual fashion and modulate the trafficking and the activity of the associated membrane proteins. May play a role in the cellular mechanisms associated with multidrug resistance through its interaction with ABCC2 and PDZK1IP1. May potentiate the CFTR chloride channel activity. May function to connect SCARB1 with the cellular machineries for intracellular cholesterol transport and/or metabolism. May be involved in the regulation of proximal tubular Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransport therefore playing an important role in tubule function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDZK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité