Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDZD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9038R-A647
BOSSBS-9038R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9038R-A647
Anti-PDZD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PDZK4, also known as PDZRN4L (PDZ domain-containing RING finger protein 4-like protein) or LU1, is a 769 amino acid coiled-coil protein that contains one PDZ (DHR) domain. Encoded by a gene that maps to human chromosome Xq28, PDZK4 is conserved in dog, cow, mouse, rat and zebrafish. PDZK4 localizes to cytoplasm and is expressed specifically in adult and fetal brain. PDZK4 functions as an oncogene and is up-regulated in synovial carcinomas. Treatment of synovial sarcoma cells with small interfering RNA (siRNA) inhibits PDZK4 expression, resulting in tumor-cell growth suppression, suggesting that inappropriate expression of PDZK4 may play a role synovial sarcoma cell proliferation.The exact function of FRMPD2 is unknown. The protein contains a FERM domain: such structures are often involved in signal transduction pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDZD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité