Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDZD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9042R-A750
BOSSBS-9042R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9042R-A750
Anti-PDZD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PDZK7, also known as PDZD7, is a 517 amino acid protein that contains two PDZ (DHR) domains. Encoded by a gene that maps to human chromosome 10q24.31, PDZK7 is conserved in dog, mouse and rat, and exists as three alternatively spliced isoforms. PDZK7 is known to interact with Harmonin, MASS1, USH1G and Usherin. Localising to nucleus, PDZK7 is expressed in retinal pigment epithelium and inner ear. Biallelic inactivation of PDZK7 can cause non-syndromic hearing impairment and chromosomal aberrations, which are linked to non-syndromic sensorineural deafness. PDZK7 mutations are also linked to Usher syndrome, which is characterised by retinitis pigmentosa and sensorineural deafness, and Alzheimer disease. The gene that encodes PDZK7 maps to human chromosome 10q24.31.

Type: Primary
Antigen: PDZD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-220/517
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité