Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPM8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9045R-A680
BOSSBS-9045R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9045R-A680
Anti-TRPM8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor-activated non-selective cation channel involved in detection of sensations such as coolness, by being activated by cold temperature below 25 degrees Celsius. Activated by icilin, eucalyptol, menthol, cold and modulation of intracellular pH. Involved in menthol sensation. Permeable for monovalent cations sodium, potassium, and cesium and divalent cation calcium. Temperature sensing is tightly linked to voltage-dependent gating. Activated upon depolarisation, changes in temperature resulting in graded shifts of its voltage-dependent activation curves. The chemical agonists menthol functions as a gating modifier, shifting activation curves towards physiological membrane potentials. Temperature sensitivity arises from a tenfold difference in the activation energies associated with voltage-dependent opening and closing.

Type: Primary
Antigen: TRPM8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-180/1104
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité