Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9046R-A680
BOSSBS-9046R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9046R-A680
Anti-TRPM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The product of this gene belongs to the family of transient receptor potential (TRP) channels. TRP channels are cation-selective channels important for cellular calcium signaling and homeostasis. The protein encoded by this gene mediates calcium entry, and this entry is potentiated by calcium store depletion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Type: Primary
Antigen: TRPM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1121-1260/1732
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité