Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPM5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9047R-CY5
BOSSBS-9047R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9047R-CY5
Anti-TRPM5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Voltage-modulated Ca(2+)-activated, monovalent cation channel (VCAM) that mediates a transient membrane depolarization and plays a central role in taste transduction. Monovalent-specific, non-selective cation channel that mediates the transport of Na(+), K(+) and Cs(+) ions equally well. Activated directly by increases in intracellular Ca(2+), but is impermeable to it. Gating is voltage-dependent and displays rapid activation and deactivation kinetics upon channel stimulation even during sustained elevations in Ca(2+). Also activated by a fast intracellular Ca(2+) increase in response to inositol 1,4,5-triphosphate-producing receptor agonists. The channel is blocked by extracellular acidification. External acidification has 2 effects, a fast reversible block of the current and a slower irreversible enhancement of current inactivation. Is a highly temperature-sensitive, heat activated channel showing a steep increase of inward currents at temperatures between 15 and 35 degrees Celsius. Heat activation is due to a shift of the voltage-dependent activation curve to negative potentials. Activated by arachidonic acid in vitro. May be involved in perception of bitter, sweet and umami tastes. May also be involved in sensing semiochemicals.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRPM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité