Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9051R-A750
BOSSBS-9051R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9051R-A750
Anti-TRPM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Calcium-activated non selective (CAN) cation channel that mediates membrane depolarisation. While it is activated by increase in intracellular Ca(2+), it is impermeable to it. Mediates transport of monovalent cations (Na(+) > K(+) > Cs(+) > Li(+)), leading to depolarise the membrane. It thereby plays a central role in cadiomyocytes, neurons from entorhinal cortex, dorsal root and vomeronasal neurons, endocrine pancreas cells, kidney epithelial cells, cochlea hair cells etc. Participates in T-cell activation by modulating Ca(2+) oscillations after T lymphocyte activation, which is required for NFAT-dependent IL2 production. Involved in myogenic constriction of cerebral arteries. Controls insulin secretion in pancreatic beta-cells. May also be involved in pacemaking or could cause irregular electrical activity under conditions of Ca(2+) overload. Affects T-helper 1 (Th1) and T-helper 2 (Th2) cell motility and cytokine production through differential regulation of calcium signaling and NFATC1 localisation. Enhances cell proliferation through up-regulation of the beta-catenin signaling pathway.

Type: Primary
Antigen: TRPM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 751-850/1214
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité