Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIS3L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9053R-HRP
BOSSBS-9053R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9053R-HRP
Anti-DIS3L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The exosome is a multisubunit complex composed of several highly conserved subunits, some of which are 3’ to 5’ exoribonucleases. The complex is involved in a variety of cellular processes and is responsible for degrading unstable mRNAs that contain AU-rich (ARE) elements in their untranslated 3’ region. DIS3L2 (DIS3-like exonuclease 2) is an 885 amino acid protein that is thought to function as an exonuclease and may be required for the 3’ processing of pre-mRNA into mature mRNA. Defects or chromosomal translocations involving the gene encoding DIS3L2 may be associated with Marfanoid habitus, a genetic disorder characterized by abnormalities in the skeleton, eyes and cardiovascular system. DIS3L2 is expressed as five isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DIS3L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité