Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9055R-CY3
BOSSBS-9055R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9055R-CY3
Anti-DRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
DR1, also known as NC2∫ (negative cofactor 2 subunit ∫), is a TFIID (TATA box-binding protein)-associated protein. DR1 localizes to the nucleus and contains an N-terminal histone fold motif, a TFIID-binding domain and an alanine and glutamine rich region. Via its histone fold motif, DR1 forms a heterodimer with NC2å (DRAP1) to comprise the conserved eukaryotic complex, NC2 (negative cofactor 2). The NC2 complex can both positively and negatively regulate transcription by RNA Pol II. More specifically, NC2 acts as a repressor of TATA-dependent transcription and acts as an activator for DPE-dependent transcription. NC2 represses RNA Pol II transcription by binding to TFIID and inhibiting association of the transcription factors TFIIA and TFIIB. NC2 activity is regulated by phosphorylation. Both subunits, NC2å and DR1, are phosphorylated in vivo.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DRAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité