Anti-ACCSL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9062R-A750
BOSSBS-9062R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9062R-A750
Anti-ACCSL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Belongs to the class-I pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase family.
Type: Primary
Antigen: ACCSL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-450/568
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité