Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMBS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9068R-CY5.5
BOSSBS-9068R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9068R-CY5.5
Anti-HMBS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PBGD, also designated hydroxymethylbilane synthase, is a cytoplasmic enzyme found in the heme synthesis pathway. PBGD belongs to the HMBS (hydroxymethylbilane synthase) family. Deficiency of PBGD causes errors in pyrrole metabolism, which in turn leads to an inherited autosomal disorder called acute intermittent porphyria (AIP). AIP is characterized by acute attacks of neurological dysfunctions with hypertension, tachycardia, peripheral neurologic disturbances, abdominal pain and excessive amounts of aminolevulinic acid and porphobilinogen in the urine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMBS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité