Anti-HN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9069R-A750
BOSSBS-9069R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9069R-A750
Anti-HN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
HN1.
Type: Primary
Antigen: HN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-100/154
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité