Anti-HN1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-9070R-A647
BOSSBS-9070R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9070R-A647
Anti-HN1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
HN1L
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HN1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité