Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9072R-A750
BOSSBS-9072R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9072R-A750
Anti-HRP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Hepatoma Derived Growth Factor (HDGF) is the original member of a family of polypeptides designated HDGF-related proteins (HRPs). HDGF was initially characterised as a secreted mitogen from the Huh-7 human hepatoma cell line. This nuclear targeted vascular smooth muscle cell mitogen (VSM) is a heparin-binding protein that is highly expressed in tumor cells where it stimulates proliferation. HDGF is also reported to be involved in organ development and lung remodeling after injury by promoting proliferation of lung epithelial cells. During development, HDGF expression is high in the nucleus and cytoplasm of smooth muscle and endothelial cells. The HRP (HDGF related proteins) family contains four proteins, HRP-1, HRP-2, HRP-3 and HRP-4. HRP-1 and HRP-4 are only expressed in testis while HRP-2 is widely expressed in different tissues. HRP-3 can solely be found in the nervous system. Specifically it is strongly expressed in bulbus, olfactorius, piriform cotrex and amygdala complex while HRP-2 in brain is located in the the thalamus, prefrontal and parietal cortex, neurohypophysis, and the cerebellum. In the central nervous system, HRP proteins are play a role in neuron proliferation and cell survival.

Type: Primary
Antigen: HRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/671
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité