Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK5RAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9075R-A488
BOSSBS-9075R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9075R-A488
Anti-CDK5RAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cyclin dependent kinase 5 (Cdk5) is a key regulator of cell cycle progression in neuronal differentiation that physically associates with and is activated by the neuron-specific protein p35. CDK5RAP1 (Cdk5 regulatory subunit-associated protein 1), also known as Cdk5 activator-binding protein C42, is a 601 amino acid protein that specifically inhibits Cdk5 activation by p35 through formation of a dimer that inhibits kinase activity. CDK5RAP1 contains one TRAM domain, which is thought to bind tRNA and deliver the RNA-modifying enzymatic domain to its target. There are 4 named isoforms of CDK5RAP1 that are produced as a result of alternative splicing events and are expressed at high levels in heart and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK5RAP1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité