Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK5RAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9076R-CY7
BOSSBS-9076R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9076R-CY7
Anti-CDK5RAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cyclin dependent kinase 5 (Cdk5) is a key regulator of cell cycle progression in neuronal differentiation that physically associates with and is activated by the neuron-specific protein p35. CDK5RAP1 (CDK5 regulatory subunit-associated protein 1) specifically inhibits Cdk5 activation by p35 through formation of a dimer that inhibits kinase activity. CDK5RAP2, also known as Centrosome-associated protein 215, is a 1893 amino acid centrosomal protein that regulates activity of CDK5 through complex formation with CDK5RAP1. Expressed in placenta, liver, pancreas, heart, skeletal muscle, lung, brain and kidney, CDK5RAP2 associates with centrosomes throughout the cell cycle. Mutations in the gene encoding CDK5RAP2 results in primary microencephaly autosomal recessive type 3, which is characterized by markedly reduced head size, brain weight and significant neurological deficits. There are four isoforms of CDK5RAP2 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK5RAP2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité