Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CINP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9077R-CY5
BOSSBS-9077R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9077R-CY5
Anti-CINP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cell cycle progression is controlled in part by a family of cyclin proteins and cyclin dependent kinases (Cdks). Cdk proteins work in concert with the cyclins to phosphorylate key substrates involved in each phase of cell cycle progression. Specifically, Cdk2 interacts with Cyclins A, B1, B3, D, or E to control cell cycle progression. The Cyclin-dependent kinase 2-interacting protein (CINP) interacts with components of the replication complex and Cdk2 and Cdc7, thereby providing a functional and physical link between Cdk2 and Cdc7 during firing of the origins of replication. However, CINP is phopshorylated by Cdc7, but not by Cdk2. CINP also interacts with ATR-interacting protein and regulates ATR-dependent signaling, resistance to replication stress and G2 checkpoint integrity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CINP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité