Anti-CKI gamma 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9080R-A750
BOSSBS-9080R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9080R-A750
Anti-CKI gamma 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilisation of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling.
Type: Primary
Antigen: CKI gamma 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/447
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité