Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKIRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9082R-CY5
BOSSBS-9082R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9082R-CY5
Anti-AKIRIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Required for the innate immune response. Downstream effector of the Toll-like receptor (TLR), TNF and IL-1 beta signaling pathways leading to the production of IL-6. Forms a complex with YWHAB that acts to repress transcription of DUSP1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKIRIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité