Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXW12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9084R-HRP
BOSSBS-9084R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9084R-HRP
Anti-FBXW12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Belonging to the F-box family of proteins, FBXO35 (F-box only protein 35), also designated F-box and WD-40 domain-containing protein 12 (FBXW12 or FBXO12), is a 464 amino acid protein that contains one C-terminal F-box domain. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and recruitment for ubiquitination. They are members of a larger family of proteins that are involved in the regulation of a wide variety of cellular mechanisms, including the cell cycle, the immune response, signaling cascades and developmental processes. They function by targeting proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, I˚B-å and ∫-catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. Via its F-box domain, FBXO35 can directly interact with Skp1 p19 and CUL-1. FBXO35 is ubiquitously expressed at low levels in most human tissues.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FBXW12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité