Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKS6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9099R
BOSSBS-9099REA 691 EUR InStock
BOSSBS-9099R
Anti-ANKS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ANKS6, also known as ankyrin repeat domain-containing protein 14, SAMD6 (sterile alpha motif domain-containing protein 6), SamCystin or PKDR1, is an 871 amino acid phosphoprotein that contains eleven ANK repeats, one SAM domain and exists as three alternatively spliced isoforms. Encoded by a gene that maps to human chromosome 9q22.33, ANKS6 is necessary for renal function and is linked to renal cyst formation in polycystic kidney disease. ANKS6 interacts with BICC1, another protein linked to polycystic kidney disease, and both co-localize to the same cell region. ANKS6 is involved in protein–protein interactions with both itself as well as BICC1, and both proteins function in a molecular pathway that is linked to cystogenesis. ANKS6 may also be associated with dental anomolies.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ANKS6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité