Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARSF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9100R-CY7
BOSSBS-9100R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9100R-CY7
Anti-ARSF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Arylsulfatase F, also known as ARSF, is a 590 amino acid secretory protein that belongs to the sulfatase family of bone and cartilage matrix proteins. Arylsulfatase F uses calcium as a cofactor to catalyze reactions that are important in maintaining correct bone composition. The activity of Arylsulfatase F, unlike that of other family members, such as Arylsulfatase E, is not inhibited by warfarin. The gene encoding Arylsulfatase F maps to human chromosome X, which contains nearly 153 million base pairs and houses over 1,000 genes. In conjunction with chromosome Y, chromosome X is responsible for sex determination. There are a number of conditions related to an abnormal number and combination of sex chromosomes, some of which include Turner's syndrome, color blindness, hemophilia and Duchenne muscular dystrophy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARSF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité