Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ART3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9103R-A647
BOSSBS-9103R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9103R-A647
Anti-ART3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Mono-ADP-ribosylation is one of the posttranslational protein modifications regulating cellular metabolism (e.g. nitrogen fixation) in prokaryotes. Mono-ADP-ribosylation is a process in which the ADP-ribose moiety of nicotinamide adenine dinucleotide is transferred to an acceptor amino acid. Five mammalian ADP-ribosyltransferases (ART1-ART5) have been cloned, and expression is restricted to tissues such as cardiac and skeletal muscle, leukocytes, brain and testis. ART3 (ADP-ribosyltransferase 3), also known as Ecto-ADP-ribosyltransferase 3, is a testis specific membrane protein that does not appear to have ADP-ribosyltransferase activity. It lacks the R-S-EXE active site motif and is therefore unable to catalyze the reaction. ART3 is predominantly found in spermatocytes and may play a role in spermatogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ART3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité