Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNKS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9104R
BOSSBS-9104REA 691 EUR InStock
BOSSBS-9104R
Anti-TNKS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Poly-ADP-ribosyltransferase involved in various processes such as Wnt signaling pathway, telomere length and vesicle trafficking. Acts as an activator of the Wnt signaling pathway by mediating poly-ADP-ribosylation (PARsylation) of AXIN1 and AXIN2, 2 key components of the beta-catenin destruction complex: poly-ADP-ribosylated target proteins are recognized by RNF146, which mediates their ubiquitination and subsequent degradation. Also mediates PARsylation of BLZF1 and CASC3, followed by recruitment of RNF146 and subsequent ubiquitination. Mediates PARsylation of TERF1, thereby contributing to the regulation of telomere length. Involved in centrosome maturation during prometaphase by mediating PARsylation of HEPACAM2/MIKI. May also regulate vesicle trafficking and modulate the subcellular distribution of SLC2A4/GLUT4-vesicles. May be involved in spindle pole assembly through PARsylation of NUMA1. Stimulates 26S proteasome activity.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TNKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité