Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASB13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9106R-A488
BOSSBS-9106R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9106R-A488
Anti-ASB13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Members of the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family of proteins contain C-terminal regions of homology called the SOCS box, which serves to couple SOCS proteins and their binding partners with the Elongin B/C complex. Several other families of proteins also contain SOCS boxes, but differ from the SOCS proteins in the type of domain they contain upstream of the SOCS box. The largest family of SOCS box-containing proteins is the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) protein family. ASB-13 (ankyrin repeat and SOCS box-containing 13) is a 278 amino acid member of the ASB family that contains one SOCS box domain and six ANK repeats. Existing as multiple isoforms, ASB-13 functions as a substrate-recognition component of an E3 ubiquitin-protein ligase complex and, working in conjunction with other proteins, plays a role in the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASB13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité