Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9107R
BOSSBS-9107REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9107R
Anti-POP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The death domain (DD) superfamily of proteins share one or more of the following domains: the DD, DED (death-effector domain), CARD (caspase-recruitment domain) and PYD (Pyrin domain). Each of these domains is characterized by a canonical death domain fold, which consists of a bundle of five or six antiparallel α-helices. As their names suggest, these domains play prominent roles in programmed cell death. ASC2 (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD 2), also known as Pyrin-only protein 1 or PADD-only protein 1, is an 89 amino acid member of the DD superfamily that contains one Pyrin domain. Localized to the cytoplasm, ASC2 interacts with ASC to modulate NF-κB and pro-caspase-1 regulation. ASC2 is predominantly expressed in monocytes, macrophages and granulocytes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: POP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité