Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATAD3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9108R-CY5.5
BOSSBS-9108R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9108R-CY5.5
Anti-ATAD3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The AAA ATPase family of molecular chaperones are characterized by a highly conserved AAA motif. Composed of 200-250 residues, the AAA domain contains Walker homology sequences and imparts ATPase activity. Members of the AAA ATPase family act as DNA helicases as well as transcription factors and are thought to be involved in several cellular functions such as cell-cycle regulation, protein proteolysis, organelle biogenesis and vesicle-mediated protein transport. Mitochondrial membrane proteins ATAD3A and ATAD3B contribute to the stabilization of nucleoids which are large mitochondrial DNA (mtDNA)-protein complexes. ATAD3A/B may participate in the transformation pathway and the chemosensitivity of oligodendrogliomas. The genes encoding ATAD3A/B/C maps to human chromosome 1, which houses over 3,000 genes and is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATAD3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité