Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9110R-A680
BOSSBS-9110R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9110R-A680
Anti-ATAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May be a transcriptional coactivator of the nuclear receptor ESR1 required to induce the expression of a subset of estradiol target genes, such as CCND1, MYC and E2F1. May play a role in the recruitment or occupancy of CREBBP at some ESR1 target gene promoters. May be required for histone hyperacetylation. Involved in the estrogen-induced cell proliferation and cell cycle progression of breast cancer cells.

Type: Primary
Antigen: ATAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1001-1300/1390
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité