Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAGE3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9115R-CY7
BOSSBS-9115R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9115R-CY7
Anti-BAGE3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Unknown. Candidate gene encoding tumor antigens.Members of the BAGE gene family encode antigens that are recognized by cytotoxic T lymphocytes and are also known as CT (cancer/testis) antigens. Generated by juxtacentromeric shuffling of the MLL3 gene, the ancestral BAGE gene was expanded by acrocentric exchanges and/or juxtacentromeric movements.Generally, BAGE proteins are silent in all normal tissues with the exception of testis. BAGE2 and BAGE 3 (B melanoma antigen 2 and 3, respectively), also known as Cancer/testis antigen 2.2 and 2.3 (respectively), are 109 amino acid secreted proteins that are expressed in 22% of melanomas, lung and bladder carcinomas, and are also expressed in normal testis tissue. Like the genes encoding MAGE proteins, BAGE genes are most likely silenced by DNA methylation and/or chromatin compaction in normal tissues other than testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BAGE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité