Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9116R-FITC
BOSSBS-9116R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9116R-FITC
Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Members of the BAGE gene family encode antigens that are recognized by cytotoxic T lymphocytes and are also known as CT (cancer/testis) antigens. Generated by juxtacentromeric shuffling of the MLL3 gene, the ancestral BAGE gene was expanded by acrocentric exchanges and/or juxtacentromeric movements. BAGE, also known as B melanoma antigen 1 or cancer/testis antigen 2.1, is a 43 amino acid member of the BAGE family. Generally, BAGE proteins are not expressed in normal tissues, except in testis, but are expressed highly in melanomas, bladder carcinomas, head and neck squamous cell carcinomas, and lung and breast cancer carcinomas. BAGE proteins are not expressed in renal, colorectal and prostatic carcinomas, leukemias and lymphomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INHBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité