Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EHMT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9118R
BOSSBS-9118REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9118R
Anti-EHMT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A cluster of genes, BAT1-BAT5, has been localized in the vicinity of the genes for TNF alpha and TNF beta. This gene is found near this cluster; it was mapped near the gene for C2 within a 120-kb region that included a HSP70 gene pair. These genes are all within the human major histocompatibility complex class III region. This gene was thought to be two different genes, NG36 and G9a, adjacent to each other but a recent publication shows that there is only a single gene. The protein encoded by this gene is thought to be involved in intracellular protein-protein interaction. There are three alternatively spliced transcript variants of this gene but only two are fully described. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EHMT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité