Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COPS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9119R-CY5
BOSSBS-9119R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9119R-CY5
Anti-COPS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is one of the eight subunits of COP9 signalosome, a highly conserved protein complex that functions as an important regulator in multiple signaling pathways. The structure and function of COP9 signalosome is similar to that of the 19S regulatory particle of 26S proteasome. COP9 signalosome has been shown to interact with SCF-type E3 ubiquitin ligases and act as a positive regulator of E3 ubiquitin ligases. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COPS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité