Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9125R-CY5.5
BOSSBS-9125R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9125R-CY5.5
Anti-CASB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Essential component of the COP9 signalosome complex (CSN), a complex involved in various cellular and developmental processes. The CSN complex is an essential regulator of the ubiquitin (Ubl) conjugation pathway by mediating the deneddylation of the cullin subunits of SCF-type E3 ligase complexes, leading to decrease the Ubl ligase activity of SCF-type complexes such as SCF, CSA or DDB2. The complex is also involved in phosphorylation of p53/TP53, c-jun/JUN, IkappaBalpha/NFKBIA, ITPK1 and IRF8/ICSBP, possibly via its association with CK2 and PKD kinases. CSN-dependent phosphorylation of TP53 and JUN promotes and protects degradation by the Ubl system, respectively. Involved in early stage of neuronal differentiation via its interaction with NIF3L1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité