Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9127R-A647
BOSSBS-9127R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9127R-A647
Anti-CUL7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Component of a probable SCF-like E3 ubiquitin-protein ligase complex, which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Probably plays a role in the degradation of proteins involved in endothelial proliferation and/or differentiation (By similarity). Seems not to promote polyubiquitination and proteasomal degradation of TP53. In vitro, complexes of CUL7 with either CUL9 or FBXW8 or TP53 contain E3 ubiquitin-protein ligase activity.Involvement in disease: Defects in CUL7 are the cause of 3M syndrome type 1 (3M1). An autosomal recessive disorder characterized by severe pre- and postnatal growth retardation, facial dysmorphism, large head circumference, and normal intelligence and endocrine function. Skeletal changes include long slender tubular bones and tall vertebral bodies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUL7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité