Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9139R-CY3
BOSSBS-9139R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9139R-CY3
Anti-ZNRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. ZNRF1 (zinc and ring finger 1), also known as NIN283, is a 227 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger and localizes to the lysosome and the endosome, as well as to cytoplasmic vesicles and the peripheral membrane. Expressed primarily in nervous system tissue, but also present in testis and thymus, ZNRF1 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that is thought to play a role in the establishment and maintenance of neuronal plasticity. Multiple isoforms of ZNRF1 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité