Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNRF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9140R-A647
BOSSBS-9140R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9140R-A647
Anti-ZNRF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). ZNRF2 (zinc and ring finger 2), also known as RNF202, is a 242 amino acid peripheral membrane protein that contains one RING-type zinc finger and localizes to the lysosome, as well as the endosome and the cell junction. Expressed at high levels in brain tissue, ZNRF2 is thought to function as an E3 ubiquitin-protein ligase that may be involved in the establishment and maintenance of neuronal transmission and plasticity. Upon DNA damage, ZNRF2 is subject to phosphorylation, probably by ATR or ATM.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNRF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité