Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF230 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9143R-CY5.5
BOSSBS-9143R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9143R-CY5.5
Anti-ZNF230 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF141 (ring finger protein 141), also known as ZFP26 or ZNF230, is a 230 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger. Expressed as two isoforms (isoform 1 and isoform 2) due to alternative splicing events, RNF141 is thought to function as a transcription factor during spermatogenesis. While isoform 2 is expressed in brain, heart, pancreas, kidney and skeletal muscle, isoform 1 is expressed primarily in testis, suggesting that isoform 1 functions during spermatogenesis. In addition, RNF141 is not expressed in azoospermic (infertile) men, further implicating an important role for RNF141 in testis development and male fertility.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF230
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité