Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBOX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9145R-A680
BOSSBS-9145R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9145R-A680
Anti-UBOX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The U-box domain is a modified RING finger motif that has been implicated in the ubiquitin/proteasome system. The ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 5 (UIP5), also designated U-box domain-containing protein 5 or RING finger protein 37, contains 1 RING-type zinc finger and 1 U-box domain. UIP5 has been shown to interact with UBCH7, an enzyme that mediates selective degradation of abnormal proteins. The gene encoding UIP5 maps to chromosome 20, which houses over 600 genes, some of which are associated with Creutzfeldt-Jakob disease, amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome. Additionally, chromosome 20 contains a region with numerous genes which are thought important for seminal production and may be potential targets for male contraception.

Type: Primary
Antigen: UBOX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/541
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité