Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9148R-CY3
BOSSBS-9148R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9148R-CY3
Anti-TRIM11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that promotes the degradation of insoluble ubiquitinated proteins, including insoluble PAX6, poly-Gln repeat expanded HTT and poly-Ala repeat expanded ARX. Mediates PAX6 ubiquitination leading to proteasomal degradation, thereby modulating cortical neurogenesis. May also inhibit PAX6 transcriptional activity, possibly in part by preventing the binding of PAX6 to its consensus sequences. May contribute to the regulation of the intracellular level of HN (humanin) or HN-containing proteins through the proteasomal degradation pathway. Mediates MED15 ubiquitination leading to proteasomal degradation. May contribute to the innate restriction of retroviruses. Upon overexpression, reduces HIV-1 and murine leukemia virus infectivity, by suppressing viral gene expression. Antiviral activity depends on a functional E3 ubiquitin-protein ligase domain. May regulate TRIM5 turnover via the proteasome pathway, thus counteracting the TRIM5-mediated cross-species restriction of retroviral infection at early stages of the retroviral life cycle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité