Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9155R-A555
BOSSBS-9155R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9155R-A555
Anti-TRIM36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
TRIM36 (tripartite motif-containing 36), also known as RNF98 (RING finger protein 98), HAPRIN (haploid germ cell-specific RBCC protein) or RBCC728, is a 728 amino acid protein that belongs to the TRIM/RBCC (Ring finger, B box, coiled-coil) family. Predominantly expressed in prostate, testis and brain with weak expression in heart, kidney and lung, TRIM36 contains two B box-type zinc fingers, a SPRY domain, a coiled-coil domain, a fibronectin type-III domain and a RING-type zinc finger; a motif that has zinc-chelating activity and is involved in mediating protein-protein and protein-DNA interactions. Localizing to the cytoplasm and the acrosomal region of germ cells and mature sperm, TRIM36 is believed to play a role in the acrosome reaction and fertilization. In addition, TRIM36 is overexpressed in prostate cancer, suggesting a possible role for TRIM36 in prostate tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité